Fontos dokumentumok
17773
1-Amino-3-methylbutane hydrochloride
puriss., ≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
Isopentylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
65-69 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N.ClH/c1-5(2)3-4-6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOMVDRDAAUYWKL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)