Fontos dokumentumok
1365065
USP
Levothyroxine sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Levothyroxine sodium hydrate, 3,3′,5,5′-Tetraiodo-L-thyronine monosodium salt hydrate, L-Thyroxin monosodium salt hydrate, Sodium O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levothyroxine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
Géninformáció
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)