Fontos dokumentumok
1362602
USP
Levonorgestrel
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D(−)-Norgestrel, 13β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-18-homo-19-nor-testosterone, 18,19-Dinor-13β-ethyl-17β-hydroxy-4-pregnen-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-4-pregnen-20-yn-3-one, Levonorgestrel
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levonorgestrel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Géninformáció
human ... PGR(5241)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3