Y0001379
Levonorgestrel impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17-α-pregn-5(10)-en-20-yn-3-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levonorgestrel
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,17-19,23H,3,5-13H2,1H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCMLVDXPKCBMFQ-MJCUULBUSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)