1356326
USP
Ketorolac Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ketorolac
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]21c(ccc2C(=O)c3ccccc3)C(CC1)O
InChI
1S/C14H13NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,13,16H,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPQHNULBCSHICE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Ketorolac Tromethamine Injection
- Ketorolac Tromethamine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)