1356348
USP
Ketorolac Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine, Ketorolac 1-keto analog
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ketorolac
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHUITNLXEMJSMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Ketorolac Tromethamine Injection
- Ketorolac Tromethamine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3