PHR2494
Ketorolac Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1356337
API-család
ketorolac
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFKBMHXYCKRXPQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3