1356315
USP
Ketorolac Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ketorolac
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C19H22N2O5/c22-10-19(11-23,12-24)20-18(26)14-8-9-21-15(14)6-7-16(21)17(25)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,14,22-24H,8-12H2,(H,20,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYIXDZZHVVTARJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare system suitability, standard, system suitability stock, and standard stock solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Ketorolac Tromethamine Tablets
- Ketorolac Tromethamine Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3