PHR3605
Ketorolac Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1356348
API-család
ketorolac
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C14H13NO/c16-14(11-5-2-1-3-6-11)13-9-8-12-7-4-10-15(12)13/h1-3,5-6,8-9H,4,7,10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHUITNLXEMJSMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)