Fontos dokumentumok
219878
4-Hydroxyindole
99%
Szinonimák:
4-Indolol, 4-Hydroxyindole
Teszt
99%
form
solid
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h1-5,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)