Fontos dokumentumok
Z4900
Zopiclone
Szinonimák:
4-Methyl-1-piperazinecarboxylic acid 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, Imovane
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IV; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Dainippon Sumitomo
SMILES string
CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBBSUAFBMRNDJC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... BZRAP1(9256)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges