Merck
259047
Sigma-Aldrich
4-Indolyl acetate
99%
Szinonimák:
4-Acetoxyindole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
100-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXDMUHFTJWEDEF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Indolyl acetate has been employed as standard in a protocol for the optimization of gradient reversed phase chromatographic peak capacity for separation of small molecules.
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of HIV-1 attachment
  • Prostanoid EP3 receptor antagonist, as a novel antiplatelet agent
  • Indolyl-nitroalkanes via N-bromosuccinimide catalyzed synthesis
  • Psilocybin as a medicinal agent
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Arianne Soliven et al.
Journal of chromatography. A, 1273, 57-65 (2012-12-25)
A general protocol for optimizing peak capacity for the separation of low molecular weight molecules under gradient elution conditions has not yet been developed. By studying the effects of gradient time, flow rate, temperature, final eluent composition, and column length