Merck
1308200
USP
Hexylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
Beilstein:
1098298
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
0.02 mmHg ( 20 °C)
robbanási határérték
7.4 %
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Hexylene glycol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)