Fontos dokumentumok
1282004
USP
Fluphenazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Fluphenazine dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluphenazine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C22H26F3N3OS.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBHNWCYEGXQEIT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813)
Általános leírás
Alkalmazás
- Fluphenazine Decanoate Injection
- Fluphenazine Hydrochloride
- Fluphenazine Hydrochloride Elixir
- Fluphenazine Hydrochloride Injection
- Fluphenazine Hydrochloride Oral Solution
- Fluphenazine Hydrochloride Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)