1269425
USP
Fenbendazole Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fenbendazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Fenbendazole
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1A - Repr. 1B