Fontos dokumentumok
32593
Cambendazole
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Isopropyl 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)OC(=O)Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZWHWHNCPFEXLL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bovine muscle samples by ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) operating in ESI mode.
- Bovine milk samples by LC-ESI-MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?