Fontos dokumentumok
PHR2862
Fenbendazole Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Carbendazim, Albendazole Impurity E (PhEur), Fenbendazole Impurity A (PhEur), BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. F0040010
traceable to USP 1269414
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
fenbendazole
form
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)