PHR2863
Fenbendazole Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Fenbendazole Impurity B (PhEur)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. F0040020
traceable to USP 1269425
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
fenbendazole
form
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1A - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)