Fontos dokumentumok
F0040000
Fenbendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fenbendazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)