1268772
USP
Metomidate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate monohydrochloride, NSC 168403
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metomidate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[n]2(cncc2C(=O)OC)C(C)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZEDTZKNEKPBGR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Etomidate
- Etomidate Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)