Merck
1681611
USP
Triclabendazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Triclabendazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H9Cl3N2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
359.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
certified by the USP
API-család
triclabendazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
InChI
1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Triclabendazole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3