BP888
(5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Alice’s ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
warfarin
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)