Fontos dokumentumok
1255500
USP
Estropipate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(Sulfooxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one : piperazine (1:1), Estrone sulfate piperazine salt, Harmogen, Ogen
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
estropipate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Estropipate Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3