E1310000
Erythromycin B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
12-Deoxyerythromycin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
erythromycin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C37H67NO12/c1-14-26-20(4)29(40)21(5)28(39)18(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)25(38(11)12)15-19(3)46-35)22(6)31(23(7)34(43)48-26)49-27-17-37(10,45-13)32(42)24(8)47-27/h18-27,29-33,35,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19?,20+,21+,22?,23-,24?,25?,26-,27?,29+,30?,31+,32?,33-,35?,36-,37?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDRYSCOQVVUBIJ-ZTOAHLHUSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)