Fontos dokumentumok
1229622
USP
DROXIDOPA THREO ISOMER
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
API-család
droxidopa
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Droxidopa Threo Isomer USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)