Merck
33429
Supelco
Doxycycline hyclate
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
512.94
Beilstein:
5702728
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
DMSO: soluble 100 mM
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
parasites
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
Általános leírás
Chemical structure: tetracycline
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Action: Doxycycline hyclate inhibits the inflammatory response to the Lyme Disease Spirochete Borrelia burgdorferi.
Activity Spectrum: Effective against a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Erdinc Turk et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(6) (2020-07-01)
The aims of this study in goats were to determine the pharmacokinetics of doxycycline hyclate following single intravenous (IV), intramuscular (IM) and oral administrations of 20 mg/kg and to evaluate the pharmacokinetics and accumulation of doxycycline hyclate after repeated oral
Xuefeng Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(38), 13870-13875 (2014-09-06)
Metastatic spread is the leading cause of cancer mortality. Breast cancer (BCa) metastatic recurrence can happen years after removal of the primary tumor. Here we show that Ubc13, an E2 enzyme that catalyzes K63-linked protein polyubiquitination, is largely dispensable for
Alicia Anderson et al.
MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports, 62(RR-03), 1-30 (2013-03-29)
Q fever, a zoonotic disease caused by the bacterium Coxiella burnetii, can cause acute or chronic illness in humans. Transmission occurs primarily through inhalation of aerosols from contaminated soil or animal waste. No licensed vaccine is available in the United
Ploenchan Chetchotisakd et al.
Lancet (London, England), 383(9919), 807-814 (2013-11-29)
Melioidosis, an infectious disease caused by the Gram-negative bacillus Burkholderia pseudomallei, is difficult to cure. Antimicrobial treatment comprises intravenous drugs for at least 10 days, followed by oral drugs for at least 12 weeks. The standard oral regimen based on
Alistair C Darby et al.
The ISME journal, 8(4), 925-937 (2013-10-25)
The bacterium Wolbachia (order Rickettsiales), representing perhaps the most abundant vertically transmitted microbe worldwide, infects arthropods and filarial nematodes. In arthropods, Wolbachia can induce reproductive alterations and interfere with the transmission of several arthropod-borne pathogens. In addition, Wolbachia is an