Fontos dokumentumok
SML0864
Sigma-Aldrich
EMPA
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-Ethyl-2-[(6-methoxy-3-pyridinyl)[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino]-N-(3-pyridinylmethyl)-acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H26N4O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
454.54
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
film
szín
white to light brown
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(CC(=O)N(CC)Cc3cnccc3)c2cnc(cc2)OC)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C23H26N4O4S/c1-4-26(16-19-9-7-13-24-14-19)23(28)17-27(20-11-12-22(31-3)25-15-20)32(29,30)21-10-6-5-8-18(21)2/h5-15H,4,16-17H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJPHTXTWFHVJIG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
EMPA is a potent, selective OX2R antagonist (IC50 = 2.3 nM). EMPA binds reversibly to OX2R and inhibits orexin-a and -b-evoked intracellular calcium flux in cells expressing recombinant OX2R, but not OX1R.
Fizikai forma
This product is solubilized for packaging and then dried down for shipment. It would appear as a lyophilized powder or film on the vial. Solvent should be added directly to the vial to prepare their sample for testing.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)