1161032
USP
Cyproheptadine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cyproheptadine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Cyproheptadine Hydrochloride
- Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3