Fontos dokumentumok
1140430
USP
Clopidogrel bisulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogensulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clopidogrel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Géninformáció
human ... P2RY12(64805)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Clopidogrel Bisulfate
- Clopidogrel Tablets
- Clopidogrel Compounded Oral Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)