Fontos dokumentumok
SML0004
(S)-(+)-Clopidogrel hydrogensulfate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-(+)-Clopidogrel bisulfate, (S)-(+)-Methyl 2-(4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-5-yl)-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrogensulfate, Clopidogrel Bisulphate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +54 to +70°, c = 0.5 in methanol
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL (warmed)
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Géninformáció
human ... P2RY12(64805)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Surface receptors for extracellular nucleotides are called P2 receptors. Learn more about P2Y G protein-coupled receptors, GPCRs, and ionotropic P2 receptors (P2X ligand-gated ion channels, LGICs).