1133004
USP
Cholestyramine resin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Colestyramine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cholestyramine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)