Merck
1111908
USP
p-Chloroaniline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Chloroaniline
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.57
Beilstein:
471359
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
0.15 mmHg ( 25 °C)
API-család
chlorhexidine , proguanil
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
p-Chloroaniline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chlorhexidine Gluconate Topical Gel
  • Chlorhexidine Acetate
  • Chlorhexidine Hydrochloride
  • Chlorhexidine Gluconate Solution
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3