Fontos dokumentumok
PHR1421
Chlorhexidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Chlorhexidine, 1,1′-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)biguanide]
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. C1510000
traceable to USP 1111001
API-család
chlorhexidine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chlorhexidine, the most popular antiseptic of biguanides, acts as a potential antimicrobial agent against several gram-positive and a few gram-negative bacteria. It is prescribed as a medicine for the prevention and treatment of the redness, swelling, and bleeding gums associated with gingivitis in humans. It may also be used as a general-purpose disinfectant for cleansing wounds, skin, instrument, and equipment in veterinary applications. Other applications of chlorhexidine include its use as the component of shampoos, ointments, skin and wound cleansers etc.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?