Fontos dokumentumok
BP068
Chlorhexidine acetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Chlorhexidine diacetate salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
625.55
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorhexidine
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Chlorhexidine acetate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Chlorhexidine Mouthwash
  • Chlorhexidine Acetate Irrigation Solution
  • Chlorhexidine Gluconate Dental Gel
  • Lidocaine and Chlorhexidine Gel
  • Chlorhexidine Gluconate Umbilical Cord Gel
  • Chlorhexidine Gluconate Eye Drops
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
    Célzott szervek
    Liver,Teeth
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)