Fontos dokumentumok
SAB4500785
Sigma-Aldrich
Anti-HER2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
C-erbB-2, Epidermal growth factor receptor-related protein, ErbB2, HER2, kinase ErbB2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 137 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
Related Categories
Általános leírás
Anti-HER2 Antibody detects endogenous levels of total HER2 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HER2.
Immunogen Range: 1191-1240
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Krishna Thej Pammi Guru et al.
Biosensors, 13(3) (2023-03-30)
It is important to isolate exosomes (<150 nm) from biofluid for diagnosis or prognosis purposes, followed by sensing of exosomal proteins. In the present work, exosomes are isolated from human serum by immobilizing on a Screen-Printed Electrode (SPE) followed by