Fontos dokumentumok
1089183
USP
Cannabinoids Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
cannabis
gyártó/kereskedő neve
USP
koncentráció
1 mL in methanol
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Cannabinoids Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Komponensek
1 mL in Methanol:
  • Cannabichromene [CAS 20675-51-8]
  • Cannabidiol [CAS 13956-29-1]
  • Cannabidivarin [CAS 24274-48-4]
  • Cannabigerol [CAS 25654-31-3]
  • Cannabinol [CAS 521-35-7]
  • Delta-8-Tetrahydrocannabinol [CAS 5957-75-7]
  • Delta-9-Tetrahydrocannabinol [CAS 1972-08-3]
  • Tetrahydrocannabivarin [CAS 31262-37-0]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)