1078325
USP
Bumetanide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Amino-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bumetanide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVQZPZSQRCXSJI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Bumetanide Injection
- Bumetanide
- Bumetanide Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3