Merck
1344509
USP
Iodoquinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Diiodo-8-quinolinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H5I2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
iodoquinol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXZFQZANDVDGMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Iodoquinol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)