Fontos dokumentumok
B1158000
Bumetanide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bumetanide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC12A1(6557)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)