Fontos dokumentumok
72023AST
Astec® CHIRALDEX™ B-DA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Szinonimák:
GC column, chiral, beta-dextran
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
leírás
GC capillary column
kiszerelés
pkg of 1 ea
parameter
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
Béta-érték
500
df
0.12 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-methoxy derivative of β-cyclodextrin phase
alkalmazás(ok)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
oszloptípus
capillary chiral
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
Kémiai/fizikai ellenállás
- -10 °C to 200 °C isothermal, 220 °C programmed
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.