Fontos dokumentumok
PHL89754
Peonidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Peonidin 3-O-glucoside chloride, 3-(Glucosyloxy)-4′,5,7-trihydroxy-3′-methoxyflavylium chloride, Glucopeonidin chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].COc1cc(ccc1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C22H22O11.ClH/c1-30-15-4-9(2-3-12(15)25)21-16(7-11-13(26)5-10(24)6-14(11)31-21)32-22-20(29)19(28)18(27)17(8-23)33-22;/h2-7,17-20,22-23,27-29H,8H2,1H3,(H2-,24,25,26);1H/t17-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDTNZDSOEFSAIZ-VXZFYHBOSA-N
Alkalmazás
- Impact of molar absorbance on anthocyanin content of the foods: This study discusses the influence of molar absorbance on the anthocyanin content in foods, which can have implications for the pharmaceutical applications of compounds like Peonidin 3-glucoside chloride. The findings provide insights into how molecular absorption properties affect the stability and effectiveness of anthocyanins as natural pigments in pharmacology (Chandra Singh et al., 2022).
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?