Merck
PHL89728
Malvidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Oenin chloride, Cyclamin chloride, Enin chloride, Malvidin 3-β-D-glucopyranoside, Malvidin-3-O-glucoside chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H25ClO12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
528.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].COc1cc(cc(OC)c1O)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C23H24O12.ClH/c1-31-14-3-9(4-15(32-2)18(14)27)22-16(7-11-12(26)5-10(25)6-13(11)33-22)34-23-21(30)20(29)19(28)17(8-24)35-23;/h3-7,17,19-21,23-24,28-30H,8H2,1-2H3,(H2-,25,26,27);1H/t17-,19-,20+,21-,23-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDIKCZBMBPOGFT-DIONPBRTSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
  • Impact of molar absorbance on anthocyanin content of the foods.: This study discusses the significance of molar absorbance measurements in analyzing the anthocyanin content in foods, which is essential for understanding the nutritional and health-related attributes of food products, including those containing Malvidin 3-glucoside chloride.Chandra Singh M et al., 2022.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Anthocyanin. Studied for its neuroprotective properties.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)