Merck
PHL86280
Crocetin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
α-Crocetin, 8,8′-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid, trans-Crocetin, Apocarotenic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H24O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C(O)=O)=O
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)