Merck
PHL89707
Hesperidin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H34O15
CAS-szám:
Molekulatömeg:
610.56
Beilstein:
75140
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Alkalmazás
Studies of the behavior of hesperidin and hesperetin (the aglycone) with DMPC liposomes find the aglycone penetrates more deeply and binds more strongly to the "membrane." This may explain the better bioavailability of bioflavonoid aglycones in general.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Flavonoid phytochemical extracted from citrus species. It is the rhamnoglucoside (rutinoside) of hesperetin.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica mentha valeriana
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)