Fontos dokumentumok
SML3255
Crocetin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-Crocetin, 2,6,11,15-tetramethyl-2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E-hexadecaheptaenedioic acid, NSC 407300, Trans-crocetin, Transcrocetin
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
faint brown to dark brown
deep red-brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O)\C)\C
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)