Merck
PHL85778
Tamarixetin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Tamaraxetin, 3,3′,5,7-Tetrahydroxy 4′-methoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′-Methylquercetin, Quercetin 4′-methyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-3-2-7(4-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPLMIPQZHHQWHN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)