Merck
PHL85742
Glucoalyssin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Glucoallysin potassium salt, Glucoalyssinin potassium salt, Potassium 5-methylsulfinylpentylglucosinolate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H24KNO10S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
489.62
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C13H25NO10S3/c1-26(19)6-4-2-3-5-9(14-24-27(20,21)22)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)23-13/h8,10-13,15-18H,2-7H2,1H3,(H,20,21,22)/b14-9-/t8-,10-,11+,12-,13+,26?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUCGRJSHMZWRQQ-PWGYDFSISA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)