Merck
SMB01020
Sigma-Aldrich
26-Desglucoavenacoside A
≥85% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
26-Deglucoavenacoside A, Deglucoavenacoside A, Desglucoavenacoside A
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H72O18
CAS-szám:
Molekulatömeg:
901.04
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
plant
Teszt
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forma
solid
molekulatömeg
901.04
oldhatóság
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)CO)O[C@H]3CC[C@@]4(C5[C@H](C6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(O[C@@](CC8)(CO)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C
Általános leírás
26-desglucoavenacoside A is a steroidal saponin commonly available from Avena sativa (oats). Current research indicates that this naturally occurring metabolite may possesses diverse biological activities, including anti-parasitic and antimicrobial properties.
Alkalmazás
Desglucoavenacoside A is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Tulajdonságok és előnyök
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)