Merck
PHL82484
Bavachinin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′-Hydroxy-7-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)flavanone, 7-O-Methylbavachin, Bavachinin A
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc2O[C@@H](CC(=O)c2cc1C\C=C(\C)C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O4/c1-13(2)4-5-15-10-17-18(23)11-20(14-6-8-16(22)9-7-14)25-21(17)12-19(15)24-3/h4,6-10,12,20,22H,5,11H2,1-3H3/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOCGSQHKPZSIKB-FQEVSTJZSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)