Merck
PHL80560
Polyphyllin D
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Paridis saponin I, Paris I, Paris saponin I, Paris saponin Pa, Polyphillin D, Polyphyllin I, Saponin Pa
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H70O16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
855.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C)CO
InChI
1S/C44H70O16/c1-19-8-13-44(53-18-19)20(2)30-27(60-44)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-42(22,4)25(24)10-12-43(26,30)5)55-41-38(59-39-35(51)33(49)31(47)21(3)54-39)36(52)37(29(17-46)57-41)58-40-34(50)32(48)28(16-45)56-40/h6,19-21,23-41,45-52H,7-18H2,1-5H3/t19-,20+
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)